Anti-SLC16A13 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 219CT8.3.1]
Fournisseur: Abgent
AP11410B
ABGEAP11410BEA 354 EUR InStock
ABGEAP11410B
Anti-SLC16A13 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: 219CT8.3.1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SLC16A13 (solute carrier family 16, member 13)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité