Anti-CCDC61 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP11587A
ABGEAP11587AEA 354 EUR InStock
ABGEAP11587A
Anti-CCDC61 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CCDC61 (coiled-coil domain containing 61)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
400 µl ABGEAP11587A
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité