Anti-ZNF146 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP12388A
ABGEAP12388AEA 354 EUR InStock
ABGEAP12388A
Anti-ZNF146 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ZNF146 (zinc finger protein 146)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité