Anti-CDRT15L2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP12513B
ABGEAP12513BEA 354 EUR InStock
ABGEAP12513B
Anti-CDRT15L2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CDRT15L2 (CMT1A duplicated region transcript 15-like 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité