Anti-BCL2L14 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP1304A
ABGEAP1304AEA 354 EUR InStock
ABGEAP1304A
Anti-BCL2L14 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: BCL2L14 (BCL2-like 14 (apoptosis facilitator))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: BH3 domain
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité