Anti-NIM1K Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP13928B
ABGEAP13928BEA 354 EUR InStock
ABGEAP13928B
Anti-NIM1K Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NIM1K (NIM1 serine/threonine protein kinase)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité