Anti-MYL3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP14492A
ABGEAP14492AEA 354 EUR InStock
ABGEAP14492A
Anti-MYL3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MYL3 (myosin, light chain 3, alkali; ventricular, skeletal, slow)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité