Anti-ATP2B4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP14531B
ABGEAP14531BEA 354 EUR InStock
ABGEAP14531B
Anti-ATP2B4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ATP2B4 (ATPase, Ca++ transporting, plasma membrane 4)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité