Anti-CGB/hCG-Alpha/Beta Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP14603C
ABGEAP14603CEA 354 EUR InStock
ABGEAP14603C
Anti-CGB/hCG-Alpha/Beta Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CGB/hCG-Alpha/Beta
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité