Anti-KRT28 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP16179B
ABGEAP16179BEA 354 EUR InStock
ABGEAP16179B
Anti-KRT28 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: KRT28 (keratin 28)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité