Anti-SNRNP70 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP17045C
ABGEAP17045CEA 354 EUR InStock
ABGEAP17045C
Anti-SNRNP70 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
LEAF (Low Endotoxin, Azide-Free)
Western Blot: 1:1000
Type: Primary
Antigen: SNRNP70 (small nuclear ribonucleoprotein 70kDa (U1))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité