Anti-NEIL3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP19397C
ABGEAP19397CEA 354 EUR InStock
ABGEAP19397C
Anti-NEIL3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NEIL3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité