Anti-NPM3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP5335A
ABGEAP5335AEA 354 EUR InStock
ABGEAP5335A
Anti-NPM3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NPM3 (nucleophosmin/nucleoplasmin 3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité