Anti-Park6 (PINK1) Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP6406D
ABGEAP6406DEA 354 EUR InStock
ABGEAP6406D
Anti-Park6 (PINK1) Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Park6 (PINK1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité