Anti-FUCA1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP6791C
ABGEAP6791CEA 354 EUR InStock
ABGEAP6791C
Anti-FUCA1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: FUCA1 (fucosidase, alpha-L- 1, tissue)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité