Anti-NUAK1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP8066A
ABGEAP8066AEA 354 EUR InStock
ABGEAP8066A
Anti-NUAK1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NUAK1 (NUAK family, SNF1-like kinase, 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
400 µl ABGEAP8066A
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité