Anti-EIF4A2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP9190B
ABGEAP9190BEA 354 EUR InStock
ABGEAP9190B
Anti-EIF4A2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: EIF4A2 (eukaryotic translation initiation factor 4A2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité