Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PIK3R1 + SOS1 Antibody Pair

Fournisseur: Abnova
DI0540
ABNODI0540EA 674 EUR InStock
ABNODI0540
Anti-PIK3R1 + SOS1 Antibody Pair
Anticorps
This protein protein interaction Antibody Pair set comes with two antibodies to detect the protein-protein interaction, one against the PIK3R1 protein, and the other against the SOS1 protein for use in Proximity Ligation Assay

Antibody pair set content: 1. PIK3R1 Rabbit purified Polyclonal Antibody (20 µg) 2. SOS1 Mouse Monoclonal Antibody (40 µg) *Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols.

Type:
Antigen: PIK3R1 + SOS1
Clonality:
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Multiple
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité