Anti-HMOX2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: S3]
Fournisseur: Abnova
H00003163-M01A
ABNOH00003163-M01AEA 397 EUR InStock
ABNOH00003163-M01A
Anti-HMOX2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: S3]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant HMOX2.
Type: Primary
Antigen: HMOX2
Clonality: Monoclonal
Clone: S3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité