Anti-PLEKHO2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
H00080301-D01P
ABNOH00080301-D01PEA 364 EUR InStock
ABNOH00080301-D01P
Anti-PLEKHO2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PLEKHO2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité