Tetracycline ELISA kit
Fournisseur: Abnova
KA6683.1KIT
ABNOKA6683.1KITEA 503 EUR InStock
ABNOKA6683.1KIT
Tetracycline ELISA kit
Tests Tests ELISA
Tetracycline ELISA Kit is a quantitative determination of tetracyclines in muscle, liver, egg, honey, urine.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité