Helicobacter pylori IgG ELISA kit
Fournisseur: Abnova
KA6696.1KIT
ABNOKA6696.1KITEA 359 EUR InStock
ABNOKA6696.1KIT
Helicobacter pylori IgG ELISA kit
Tests Tests ELISA
Helicobacter pylori IgG ELISA Kit is an enzyme immunoassay for the quantitative measurement of IgG antibodies to Helicobacter pylori in human serum and plasma.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité