Cytomegalovirus IgG ELISA kit
Fournisseur: Abnova
KA6698.1KIT
ABNOKA6698.1KITEA 359 EUR InStock
ABNOKA6698.1KIT
Cytomegalovirus IgG ELISA kit
Tests Tests ELISA
Cytomegalovirus IgG ELISA Kit is a sandwich enzyme immunoassay for the quantitative and qualitative measurement of Cytomegalovirus IgG in human serum and plasma.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité