Toxoplasma IgM ELISA kit
Fournisseur: Abnova
KA6699.1KIT
ABNOKA6699.1KITEA 359 EUR InStock
ABNOKA6699.1KIT
Toxoplasma IgM ELISA kit
Tests Tests ELISA
Toxoplasma IgM ELISA Kit is an enzyme immunoassay for the quantitative and qualitative measurement of Toxoplasma IgM in human serum and plasma.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité