AFP (Human) ELISA kit
Fournisseur: Abnova
KA6713.1KIT
ABNOKA6713.1KITEA 359 EUR InStock
ABNOKA6713.1KIT
AFP (Human) ELISA kit
Tests Tests ELISA
AFP (Human) ELISA Kit is a sandwich enzyme immunoassay for the quantitative measurement of alpha-fetoprotein in serum.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité