Brucella IgM ELISA kit
Fournisseur: Abnova
KA6721.1KIT
ABNOKA6721.1KITEA 359 EUR InStock
ABNOKA6721.1KIT
Brucella IgM ELISA kit
Tests Tests ELISA
Brucella IgM ELISA Kit is a qualitative determination of IgM class antibodies against Brucella in human serum or plasma.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité