Candida albicans IgM ELISA kit
Fournisseur: Abnova
KA6723.1KIT
ABNOKA6723.1KITEA 359 EUR InStock
ABNOKA6723.1KIT
Candida albicans IgM ELISA kit
Tests Tests ELISA
Candida albicans IgM ELISA Kit is a qualitative determination of IgM class antibodies against Candida albicans in human serum or plasma.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité