Epstein-Barr Virus EBNA-1 IgG ELISA kit
Fournisseur: Abnova
KA6728.1KIT
ABNOKA6728.1KITEA 359 EUR InStock
ABNOKA6728.1KIT
Epstein-Barr Virus EBNA-1 IgG ELISA kit
Tests Tests ELISA
Epstein-Barr Virus EBNA-1 IgG ELISA Kit is a qualitative determination of IgG class antibodies against Epstein-Barr virus nuclear antigen type 1 (EBV-EBNA-1) in human serum or plasma.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité