Herpes Simplex Virus I IgG ELISA kit
Fournisseur: Abnova
KA6733.1KIT
ABNOKA6733.1KITEA 359 EUR InStock
ABNOKA6733.1KIT
Herpes Simplex Virus I IgG ELISA kit
Tests Tests ELISA
Herpes Simplex Virus I IgG ELISA Kit is a qualitative determination of IgG class antibodies against Herpes simplex Virus 1 (HSV 1) in human serum or plasma.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité