IgA (Cow) ELISA kit
Fournisseur: Abnova
KA6761.1KIT
ABNOKA6761.1KITEA 1000 EUR InStock
ABNOKA6761.1KIT
IgA (Cow) ELISA kit
Tests Tests ELISA
IgA (Cow) ELISA Kit is for the quantitative measurement of cow IgA in serum, plasma or milk.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité