IgA (Sheep) ELISA kit
Fournisseur: Abnova
KA6764.1KIT
ABNOKA6764.1KITEA 791 EUR InStock
ABNOKA6764.1KIT
IgA (Sheep) ELISA kit
Tests Tests ELISA
IgA (Sheep) ELISA Kit is for the quantitative measurement of sheep IgA in serum or plasma.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité