Influenza Virus B IgG (Human) ELISA kit
Fournisseur: Abnova
KA6780.1KIT
ABNOKA6780.1KITEA 359 EUR InStock
ABNOKA6780.1KIT
Influenza Virus B IgG (Human) ELISA kit
Tests Tests ELISA
Influenza Virus B IgG (Human) ELISA Kit is a qualitative determination of IgG class antibodies against Influenza Virus B in human serum or plasma.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité