Ovalbumin Specific IgE (Human) ELISA kit
Fournisseur: Abnova
KA6788.1KIT
ABNOKA6788.1KITEA 791 EUR InStock
ABNOKA6788.1KIT
Ovalbumin Specific IgE (Human) ELISA kit
Tests Tests ELISA
Ovalbumin Specific IgE (Human) ELISA Kit is for the qualitative determination of human ovalbumin specific IgE concentrations in serum or plasma.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité