Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-VIM Mouse Monoclonal Antibody [clone: LN6]

Fournisseur: Abnova
MAB11483
ABNOMAB11483EA 523 EUR InStock
ABNOMAB11483
Anti-VIM Mouse Monoclonal Antibody [clone: LN6]
Anticorps
mouse monoclonal antibody raised against VIM.

Recommended Dilutions: Immunofluorescence: 1:50-1:100; Immunohistochemistry: 1:100-1:200 for 30 min at RT; Western Blot: 1:400-1:800

Type: Primary
Antigen: VIM
Clonality: Monoclonal
Clone: LN6
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité