Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LY76 Rat Monoclonal Antibody [clone: TER-119] (PE (Phycoerythrin))

Fournisseur: Abnova
MAB12237
ABNOMAB12237EA 423 EUR InStock
ABNOMAB12237
Anti-LY76 Rat Monoclonal Antibody [clone: TER-119] (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
Rat monoclonal antibody raised against Ly76.

Type: Secondary
Antigen: Ly76
Clonality: Monoclonal
Clone: TER-119
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité