Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MUC3A Mouse Monoclonal Antibody [clone: MUC3/1154]

Fournisseur: Abnova
MAB14365
ABNOMAB14365EA 523 EUR InStock
ABNOMAB14365
Anti-MUC3A Mouse Monoclonal Antibody [clone: MUC3/1154]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against synthetic peptide of human MUC3.

Type: Primary
Antigen: MUC3A
Clonality: Monoclonal
Clone: MUC3/1154
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a, kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité