Anti-MAPK3 Mouse Monoclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase)) [clone: SB46b]
Fournisseur: Abnova
MAB5900
ABNOMAB5900EA 402 EUR InStock
ABNOMAB5900
Anti-MAPK3 Mouse Monoclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase)) [clone: SB46b]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against recombinant MAPK1/MAPK3.
Type: Primary
Antigen: MAPK3
Clonality: Monoclonal
Clone: SB46b
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité