Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PIP Mouse Monoclonal Antibody [clone: PC8-7]

Fournisseur: Abnova
MAB8373
ABNOMAB8373EA 779 EUR InStock
ABNOMAB8373
Anti-PIP Mouse Monoclonal Antibody [clone: PC8-7]
Anticorps
Mouse monoclonal antibody raised against synthetic peptide of Procollagen Type I C-Peptide (PIP).

Recommended Dilutions: ELISA: 1:10000 dilution with solid phase antigen; Western Blot: 10 ?g/ml; Immunocytochemistry: 10 ?g/ml; Immunohistochemistry (Frozen sections): 10 ?g/ml; Immunohistochemistry (Formalin/PFA-fixed paraffin-embedded sections): 10 ?g/ml

Type: Primary
Antigen: PIP
Clonality: Monoclonal
Clone: PC8-7
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Bovine, Dog, Horse, Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité