Anti-S1PR4 Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
PAB10364
ABNOPAB10364EA 912 EUR InStock
ABNOPAB10364
Anti-S1PR4 Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of S1PR4.
Recommended Dilutions: Western Blot: 5 to 10 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: S1PR4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host:
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité