Anti-IgG F(ab')2 Rabbit Monoclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase))
Fournisseur: Abnova
PAB10634
ABNOPAB10634EA 423 EUR InStock
ABNOPAB10634
Anti-IgG F(ab')2 Rabbit Monoclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase))
Anticorps
Rabbit anti-guinea pig IgG recognizes Guinea pig IgG F(ab')2 fragment. This secondary antibody was purified using antigen affinity chromatography. The antibody is conjugated with Alkaline Phosphatase.
Type: Secondary
Antigen: IgG F(ab')2
Clonality: AP (Alkaline Phosphatase)
Clone: Monoclonal
Conjugation:
Epitope:
Host:
Isotype: Rabbit
Reactivity: Guinea Pig
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité