Anti-SYT6 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abnova
PAB17103
ABNOPAB17103EA 423 EUR InStock
ABNOPAB17103
Anti-SYT6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic phosphopeptide of SYT6.
Recommended Dilutions: Western Blot: 1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: SYT6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité