Les colonnes Avantor® ACE® C18 offrent une grande reproductibilité et une longue durée de vie. Ces colonnes sont disponibles dans une large gamme de tailles de particules et de dimensions, du capillaire au préparatif.
- Ultra haute pureté, silice désactivée pour les bases avec une reproductibilité exceptionnelle
- Idéal pour une large gamme d'analytes présentant des différences d'hydrophobie
- Large gamme de tailles de particules (3, 5 et 10 µm) et de phases complémentaires
- Les kits de validation des méthodes contiennent trois lots différents de la même phase - disponibles sur demande
Ces colonnes sont conçues pour une large gamme d'applications chromatographiques, afin d'offrir d'excellentes performances avec des molécules acides, basiques et neutres.