Biotinylated Mouse CD47, His,Avitag (CD7-M82E4) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 19 - Lys 140 (Accessi on Q61735-1). 1 * 25 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Biotinylated Mouse CD47, His,Avitag (CD7-M82E4) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 19 - Lys 140 (Accessi on Q61735-1). 1 * 25 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Mouse CD47, His,Avitag (CD7-M82E4) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 19 - Lys 140 (Accessi on Q61735-1). 1 * 25 µG ACRBCD7-M82E4-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou