Mouse M-CSF R, Fc Tag (CSR-M5256) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 20 - Ser 511 (Accession NP00103294 8). 1 * 100 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Mouse M-CSF R, Fc Tag (CSR-M5256) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 20 - Ser 511 (Accession NP00103294 8). 1 * 100 µG ACRBCSR-M5256100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou