Rhesus macaque EGF R, Fc Tag (EGR-C5252) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 25 - Ser 645 (Accession P55 245). 1 * 100 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Rhesus macaque EGF R, Fc Tag (EGR-C5252) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 25 - Ser 645 (Accession P55 245). 1 * 100 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Rhesus macaque EGF R, Fc Tag (EGR-C5252) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 25 - Ser 645 (Accession P55 245). 1 * 100 µG ACRBEGR-C5252100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou