Human NKp30, Fc Tag (NC3-H5259) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 19 - Gly 135 (Accession AAH52582). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Human NKp30, Fc Tag (NC3-H5259) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 19 - Gly 135 (Accession AAH52582). 1 * 1 mg
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human NKp30, Fc Tag (NC3-H5259) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 19 - Gly 135 (Accession AAH52582). 1 * 1 mg ACRBNC3-H5259-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou