Human PD-L1, Mouse IgG1 Fc Tag, low endotoxin (HPLC-verified) (PD1-H52A3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 19 - Arg 238 (Accession NP054862.1). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Human PD-L1, Mouse IgG1 Fc Tag, low endotoxin (HPLC-verified) (PD1-H52A3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 19 - Arg 238 (Accession NP054862.1). 1 * 1 mg
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human PD-L1, Mouse IgG1 Fc Tag, low endotoxin (HPLC-verified) (PD1-H52A3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 19 - Arg 238 (Accession NP054862.1). 1 * 1 mg ACRBPD1-H52A3-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou