Biotinylated Human Prolactin, Fc,Avitag (PRN-H82F7) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 29 - Cys 227 (Acc ession Q5THQ0-1). 1 * 25 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human Prolactin, Fc,Avitag (PRN-H82F7) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 29 - Cys 227 (Acc ession Q5THQ0-1). 1 * 25 µG ACRBPRN-H82F7-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou