Human TRAIL R1, Fc Tag (TR1-H5254) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 24 - Asn 239 (Accession NP003835) . 1 * 100 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Human TRAIL R1, Fc Tag (TR1-H5254) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 24 - Asn 239 (Accession NP003835) . 1 * 100 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human TRAIL R1, Fc Tag (TR1-H5254) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 24 - Asn 239 (Accession NP003835) . 1 * 100 µG ACRBTR1-H5254100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou