Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Bromo-o-xylène 99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-2,3-dimethylbenzene

107580050
ACRO107580050EA 24.7 EUR InStock
ACRO107580050
3-Bromo-o-xylène 99%
3-Bromo-o-xylène


Formule: C₈H₉Br
MW: 185,06 g/mol
Point d'ébullition: 214 °C (1013 hPa)
Densité: 1.36 g/cm³
Point d'éclair: 80 °C
Numéro MDL: MFCD00000069
Numéro CAS: 576-23-8
EINECS: 209-398-2
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5590 to 1.5610 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité